Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
070651-08 070651-11 070652-06 070652-09 070652-17 AGN00002 AGN00022 AGN00012 AGN00007 070538-18L
224-2438EA 197 EUR InStock
224-2438 224-2444 224-2406 224-2410 224-2422 224-2740 224-5016 224-5018 224-5019 224-0157
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Tuyaux Transfer Tubing
Fluoroélastomère, noir.
  • Excellente résistance aux produits chimiques corrosifs, huiles, carburants et solvants
  • Résistant à l'ozone, à la lumière du soleil et aux intempéries
  • Résistant aux déchirures et durable
En raison de leurs propriétés physiques et chimiques, ces tuyaux sont la solution idéale pour les applications dans des conditions environnementales extrêmes, telles que les tuyaux pour les agents de nettoyage à sec ou les systèmes de récupération de solvants. Ils assurent la protection des liquides photosensibles et restent résistants aux déchirures et robustes, même lorsqu'ils sont exposés au soleil, à l'ozone et aux agressions climatiques.
Leur haut degré de flexibilité et d'élasticité est idéal pour l'utilisation de substances extrêmement corrosives dans les pompes d'aspiration.
Résistance thermique: −51 à +204 °C
Dureté (coefficient Shore A): 60
Densité: 1,90
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité