Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium sulfate dihydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals

22452.294EA 80.1 EUR InStock
22452.294
Calcium sulfate dihydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Calcium sulfate dihydraté


Formule: CaSO₄·2H₂O
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 102.0 %
NO3 (Nitrate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité