DL-Bornane-2-one, en comprimés, TECHNICAL, raffiné
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
22478.260EA 0 EUR InStock
22478.260
DL-Bornane-2-one, en comprimés, TECHNICAL, raffiné
DL-Bornane-2-one
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼180 °C
Densité: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074738
Numéro CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité