Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carborundum, TECHNICAL 0,210 mm

Fournisseur: VWR Chemicals

22499.295EA 185 EUR InStock
22499.295
Carborundum, TECHNICAL 0,210 mm
Carborundum


Formule: SiC
Point d'ébullition: < 2700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2700 °C
Densité: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 12,08636
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité