Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, TECHNICAL, viscosité moyenne
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Carboxymethyl cellulose, sodium salt, Cellulose gum, Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt, Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity 800mpa.s), Sodium carboxymethyl cellulose, CMC
22525.296EA 109 EUR InStock
22525.296
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, TECHNICAL, viscosité moyenne
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity (25°C; 2 %; water) 300 - 600 mPa.s
Water Max. 8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité