Lanthane (III) chlorure heptahydraté 64,5 - 70,0% (base anhydre), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
2255-05EA 271.74 EUR InStock
2255-05
Lanthane (III) chlorure heptahydraté 64,5 - 70,0% (base anhydre), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Trichlorure de lanthane heptahydraté
For flame enhancement in atomic absorption spectroscopy.
Formule: LaCl₃·7H₂O
Point d'ébullition: 860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 857 °C
Densité: 3.8773 g/cm³ (–0.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 13,05379
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 64.5 - 70.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
ACS - Assay (LaCl₃) 64.5 - 70.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.001 %
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤10 ppm
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité