Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥94%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
22595.297EA 288 EUR InStock
22595.297
Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥94%, TECHNICAL
Ammonium cerium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Point de fusion: 107…108 °C
Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité