Cérium (IV) sulfate tetrahydraté ≥98.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
22604.153EA 132 EUR InStock
22604.153
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté ≥98.0% pour analyses
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté
Formule: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Point de fusion: 180…200 °C
Densité: 3.91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149427
Numéro CAS: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in diluted H2SO4 Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité