N-Acetylmuramic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(d-1-carboxyethyl)-D-glucopyranose, (R)-2-(((2R,3R,4R,5R)-2-Acetamido-4,5,6-trihydroxy-1-oxohexan-3-yl)oxy)propanoic acid
226632500
226632500.EA 287 EUR InStock
226632500.
N-Acetylmuramic acid
N-Acetylmuramic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₈
MW: 293,27 g/mol
Point de fusion: +64° (66°C, C=0.1% H2O)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221511
Numéro CAS: 10597-89-4
EINECS: 234-214-2
Merck Index: 13,06328
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 124°C to 132°C
Solubility (5% in water) clear solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité