Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium hypochlorite 60% chlore disponible, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

22669.362EA 171 EUR InStock
22669.362
Calcium hypochlorite 60% chlore disponible, TECHNICAL
Calcium hypochlorite


Formule: CaCl₂O₂
Numéro MDL: MFCD00010900
Numéro CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
ONU: 1748
ADR: 5.1,II
ATTEINDRE: 01-2119487005-40
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Active chlorine)(at filling) Min. 61 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité