Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloral hydraté, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

22682.265EA 124 EUR InStock
22682.265
Chloral hydraté, GPR RECTAPUR®
Chloral hydraté


Formule: Cl₃CCH(OH)₂
Point d'ébullition: 97.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1.901 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044479
Numéro CAS: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (10 %) 4.0 - 5.5
Evaporation residue Max. 0.15 %
Heavy metals (as Pb) Max. 100 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité