Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98.0-103%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
22686.230EA 33.9 EUR InStock
22686.230
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98.0-103%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 103.0 %
Identification A Passes test Reag.Ph.Eur.
Identification B Passes test Reag.Ph.Eur.
Identification C Passes test Reag.Ph.Eur.
Identification D Passes test Reag.Ph.Eur.
Identification E Passes test Reag.Ph.Eur.
Appearance of solution Passes test Reag.Ph.Eur.
Clarity of aqueous solution Passes test ACS
Ortho compounds Passes test
Suitability for determination of bromide Passes test ACS
pH (20°C; 5 %) 8.0 - 10.0
pH (25°C; 5 %) 8.0 - 10.0
Residue insoluble in anhydrous ethanol Max. 1.5 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité