N-Acetyl-5-hydroxytryptamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide, N-Acetylserotonin
226930010
226930010.EA 366 EUR InStock
226930010.
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine 98%
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005656
Numéro CAS: 1210-83-9
EINECS: 214-916-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 119°C to 123°C
Water ≤1 % (K.F.)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité