Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ball valves with thread, LaboPlast®

Fournisseur: BURKLE
0500-0100
227-1111EA 115 EUR InStock
227-1111
Ball valves with thread, LaboPlast®
Robinets d'arrêt
Ball valve PP fits all containers with R ³/₄"connection thread.

  • Maximum 4 bar pressure at 20 °C
  • Hose nozzle 16 mm Ø
  • Nominal width 12 mm Ø

It is robust industrial quality, large flow which is suitable for crystallising media.

Information de livraison: Valve is supplied with connecting cap nut, guaranteed vertical position of the valve and discharge angle.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité