Chloroforme, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.5% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with 2-methyl-2-butene (iso-amylene)
22709.292EA 91.1 EUR InStock
22709.292
Chloroforme, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.5% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.5 %
Colour value Max. 10 APHA
Acidity Max. 0.0005 %
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %
Dichloromethane Max. 0.0100 %
Carbon tetrachloride Max. 0.0100 %
Trichloroethene Max. 0.0100 %
1,1,2,2-Tetrachlorethane Max. 0.0100 %
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 60 APHA
Substances discoloured by H2SO4 Max. 35 APHA
Free chlorine Max. 0.00003 %
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité