Chloroforme, anydre (max. 0,01% H₂O) 99.0-99.6% stabilisé, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol 0.6 %
22710.321EA 111 EUR InStock
22710.321
Chloroforme, anydre (max. 0,01% H₂O) 99.0-99.6% stabilisé, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 99.6 %
Density (20/4) 1.473 - 1.489
E/E 0.1 - 1.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité