Chloroforme ≥99.0% stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol ∼ 1%
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
22715.293EA 110 EUR InStock
22715.293
Chloroforme ≥99.0% stabilisé, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Chloroforme
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99,0%
Acidity max. 0,0002 meq/g
Alkalinity max. 0,0002 meq/g
Evaporation residue max. 0,0002%
Water max. 0,01%
Color max. 10 Hz
Fluorescence (as quinine at 254 nm) max. 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) max. 1,0 ppb
Transmission Min. 98 %
at 245 nm max. 0,82
at 250 nm max. 0,30
at 255 nm max. 0,22
at 260 nm max. 0,07
from 270 nm max. 0,01
Absorbance
The product is stabilized with about 1% ethanol
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité