Arséniure de cadmium (II) ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cadmium arsenide
22773.09
22773.09EA 184 EUR InStock
22773.09
Arséniure de cadmium (II) ≥99% (base métaux)
Arséniure de cadmium (II)
Purity: 99% CAS No.: 12006-15-4 Molecular Formula: As2Cd3 Formula Weight: 487.04 Physical Form: Lump Density: 3.031 Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00049723
Formule: As₂Cd₃
MW: 487,07 g/mol
Point de fusion: 715 °C
Densité: 3.031
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049723
Numéro CAS: 12006-15-4
EINECS: 234-484-1
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité