Chrome (III) oxyde, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
22796.292EA 133 EUR InStock
22796.292
Chrome (III) oxyde, TECHNICAL
Chrome (III) oxyde
Formule: Cr₂O₃
Point d'ébullition: 4000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2435 °C
Densité: 5.22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010949
Numéro CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité