Tuyaux, en caoutchouc, Versilon™ GSR
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
710107
228-0961EA 135 EUR InStock
228-0961
Tuyaux, en caoutchouc, Versilon™ GSR
Tuyaux Transfer Tubing
Natural rubber, red.
  • Excellente élasticité et grande souplesse, étirable jusqu'à 400%
  • Résistance à l'usure
  • Bonne résistance chimique aux acides et aux alcalis
En caoutchouc naturel, le tuyau 45 shore GSR offre une excellente élasticité ce qui le rend facile à installer. Il est léger, souple et résistant à l'usure et présente une bonne imperméabilité. Il possède une bonne résistance chimique aux acides et bases, ce qui en fait un tuyau idéal pour la manipulation des liquides dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique, de laboratoire etMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité