Tuyaux, en caoutchouc, Versilon™ GA
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
702525
228-1374EA 125 EUR InStock
228-1374
Tuyaux, en caoutchouc, Versilon™ GA
Tuyaux Transfer Tubing
Natural rubber, light brown, slightly translucent.
  • Excellent elasticity, 500% extension possible
  • Suitable for steam sterilisation
  • Complies with the requirements of the US Food and Drugs Agency FDA
This tubing offers excellent elasticity and resilience. It is easy to fit on all types of connectors; it has similar properties to latex and replaces it in most laboratory and general industrial applications. Typical applications include general laboratory, blood and tissue evaluation, all kinds of dispensing, soap and cleaners, alcohol and dairy.
Résistance thermique : -40 à +70 °C.
Dureté (coefficient Shore A) : 40.
Density: 0,98.
Sterilisation methods: steam 30 minutes at 1 bar (+141 °C); ethylene oxide.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité