Tuyaux, en PVC, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
8000-9090
228-1422EA 0 EUR InStock
228-1422
Tuyaux, en PVC, Nalgene®
Tuyaux Transfer Tubing
En PVC, transparent.
  • Résiste au durcissement et à la décoloration, ainsi qu'à un large éventail de produits chimiques - possède une bonne stabilité dimensionnelle
  • Autoclavable
Les tuyaux transparents autoclavables, de qualité laboratoire, sont la référence en matière de pureté et de qualité. Ils sont constitués de résines et de plastifiants de la plus haute qualité. Ils sont conformes à l'amendement relatif aux additifs alimentaires du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ; également conformes aux exigences USDA et U.S. Pharmacopeia de classe VI pour les matières plastiques. Ne conviennent pas à un usage médical. Les tuyaux en PVC contiennent du DEHP [bis (2-éthylhexyle)] phtalate, un plastifiant couramment utilisé. Ils portent un marquage à des fins d'identification et de conformité, à des intervalles de 30 cm, pour faciliter l'identification et les mesures (sauf les articles signalés par *).
Résistance thermique : −32 à +82 °C
Dureté (coefficient Shore A) : 55
Densité : 1,34
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité