Tuyaux, Tygon® 3350
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
T3304-13 T330G-203 T3302-13 T3302-23 T3304-23 T3308-23 T3310-23 T3306-33 T3308-33 T3308-43 T3316-43 T3303-13 T3301-13 T3306-13 T3308-13 T3312-33 T3314-23 T3324-43 T3320-43 T3305-13 T330N-203 T330P-203 T3310-33 T3303-23 T330B-103 T330H-153 T330L-153 T3312-43 T3306-23 T3312-23 T3316-33 T3314-33
228-0403EA 129 EUR InStock
228-0403 228-4334 228-4331 224-2101 228-4332 228-4333 224-2105 224-2106 224-2107 224-2108 224-2110 228-0402 224-2153 224-2155 224-2156 224-2157 228-1649 228-1654 228-0637 228-1639 228-4335 228-1646 228-0636 228-1638 228-1642 228-1643 228-1645 228-0698 224-2103 228-0697 228-1652 228-1650
Tuyaux, Tygon® 3350
Tuyaux Transfer Tubing
Silicone platine, transparent.
  • Biocompatibles pour des applications sensibles, peuvent être utilisés pour les denrées alimentaires
  • Résistants à l'ozone et aux UV, autoclavables
Tuyaux en Tygon® fabriqués en silicone vulcanisé au platine avec surface ultra lisse. Grande élasticité avec bonne force de rappel pour un transfert du liquide constant, même avec une action de pompage intermittente.
Temperature resistance: −80 to +204 °C
Dureté (coefficient Shore A) : 50
Densité: 1,14
Certifications: Homologués par la FDA, conformes à USP de classe VI.
Information de livraison: Les tubes sont fournis sous emballage double dans une boîte en carton. Étiquetage du sachet intérieur et de la boîte avec certificat de conformité et date de fabrication.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité