Tuyaux, ISO-VERSINIC®
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
770100
228-4321EA 11.3 EUR InStock
228-4321
Tuyaux, ISO-VERSINIC®
Tuyaux Transfer Tubing
En fluoroélastomère (Viton), noir.
  • Résistance chimique exceptionnelle aux acides, oxydants, solvants aromatiques et chlorés, alcools et agents de blanchiment
  • Ignifuges
  • Excellente résistance à la température
Ces tuyaux conviennent au transport de produits chimiques très corrosifs et pour les applications exigeantes en laboratoire ou dans l'industrie. Ils offrent également une bonne résistance au vieillissement et aux intempéries.
Résistants à des températures de –20 à +200 °C (pic possible jusqu'à +300 °C)
Les diamètres jusqu'à 4 mm et les épaisseurs de parois d'1 mm offrent une dureté (coefficient Shore A) de 60
Les diamètres à partir de 4 mm et les épaisseurs de parois de 2 mm offrent une dureté (coefficient Shore A) de 70
Densité : 1,9
Tolérances conformes à la norme ISO 3302, E2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité