Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cire d'abeilles, blanc, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

22841.265EA 66.2 EUR InStock
22841.265
Cire d'abeilles, blanc, TECHNICAL
Cire d'abeilles


Point de fusion: ∼64 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00132754
Numéro CAS: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7
Merck Index: 12,01049
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting point 61 - 65 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité