Cire d'abeilles, jaune, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
22842.268EA 97.3 EUR InStock
22842.268
Cire d'abeilles, jaune, TECHNICAL
Cire d'abeilles
Point de fusion: ∼64 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00132754
Numéro CAS: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting point 61 - 65 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité