Apiezon® sealing compound Q
Fournisseur: M I MATERIALS
FAP/W/Q-01000
22844.298EA 408 EUR InStock
22844.298
Apiezon® sealing compound Q
Lubrifiants
Utilisé pour sceller les joints et obturer les orifices, ainsi que pour effectuer des réparations provisoires. Convient pour sceller des joints plats non rodés. Peut être moulé à la main grâce à sa consistance semblable au mastic. Utilisable à température ambiante.
  • Vapour pressure 1 x 10-4 torr at 20°C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité