Cibacron Brilliant Yellow 3G-P, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
228478-25G
228478-25GEA 273 EUR InStock
228478-25G
Cibacron Brilliant Yellow 3G-P, Sigma-Aldrich®
Cibacron Brilliant Yellow 3G-P
Cibacron Brilliant Yellow 3G-P, (Reactive yellow 2)
Formule: C₂₅H₁₉Cl₃N₉NaOS₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009778
Numéro CAS: 50662-99-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10b72cf921ee487a71388ee431bc2af240d80962&vid=905101cb5101f747ca02ccde87bddbb67de8801c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité