Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté ≥99% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
228710-500G
228710-500GEA 598 EUR InStock
228710-500G
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté ≥99% ACS, Fluka™
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté
Formule: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149192
Numéro CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité