Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium amidosulfonate ≥98.0% ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Ammonium sulphamidate, Ammonium amidosulphonate

228745-1KG
228745-1KGEA 275 EUR InStock
228745-1KG
Ammonium amidosulfonate ≥98.0% ACS, Fluka™
Ammonium sulphamate


Formule: H₆N₂O₃S
MW: 114,13 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Densité: 1.00 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011429
Numéro CAS: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay Min. 98.0 %
Melting point 131.0 - 135.0 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %
Water insoluble matter Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité