Ethyl violet, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
228842-25G
228842-25GEA 110 EUR InStock
228842-25G
Ethyl violet, Sigma-Aldrich®
Ethyl violet
Ethyl Violet,cationic triarylmethane dye (Basic violet 4; Ethyl purple 6B)
Formule: C₃₁H₄₂ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011765
Numéro CAS: 2390-59-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=145b0fd95d66ec9ba7b092e8d1f8865581e56d86&vid=a425b8572be73ab20a0e750940968e673901a52e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité