Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥97%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate

22892.294EA 299 EUR InStock
22892.294
Cobalt (II) chlorure hexahydraté ≥97%, TECHNICAL
Cobalt (II) chlorure hexahydraté


Formule: CoCl₂·6H₂O
MW: 237,93 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56 °C
Densité: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité