Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses exempt de nickel
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
22896.184EA 210 EUR InStock
22896.184
Cobalt (II) chlorure hexahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses exempt de nickel
Cobalt (II) chlorure hexahydraté
Formule: CoCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56 °C
Densité: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149652
Numéro CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Insolubility in water Max. 100 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité