Porte-tubes pour béchers, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F182350000
229-0001EA 52.5 EUR InStock
229-0001
Porte-tubes pour béchers, SP Bel-Art
Pinces Clips pour tubes
Ce clip PP maintient la tubulure flexible stable et s'adapte en toute sécurité sur le bord des béchers ou des pichets jusqu'à ¼" d'épaisseur.
  • Le bras de 5,1 cm (2") de long possède un trou permettant d'accepter des tubes jusqu'à 9,5 mm (⅜") de Ø ext.
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité