Dialysis bag clips, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F182370000
229-0003EA 50.5 EUR InStock
229-0003
Dialysis bag clips, SP Bel-Art
Pinces Pinces à usage général
These strong clips made from PP are ideal for suspending dialysis bags in large beakers or pitchers up to 0,63 cm (¼") thick.
  • Bags slide easily into the slot and then the holder can be clipped onto the container’s edge
  • Smooth PP surface may be marked with identifying sequence numbers
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité