Cutter pour tuyaux en plastique
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H210100000
229-0013EA 69.7 EUR InStock
229-0013
Cutter pour tuyaux en plastique
Cutters
Cutter portable, format de poche, coupe les tuyaux flexibles de 1,6 à 19 mm de diam. ext.
  • La mâchoire à ressort restera fermée pour des raisons de sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée
  • Lame en acier durci, remplaçable, pour des coupes droites et propres
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité