Pinces pour tuyaux, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6320-0010
229-0301EA 45.1 EUR InStock
229-0301
Pinces pour tuyaux, Nalgene®
Pinces
En PP, bleu. Avec articulations doubles pour augmenter la force de levier. Mâchoires à dents qui assurent le bon maintien des objets. De type ciseaux avec cran d'arrêt. Peuvent servir de pinces de serrage pour les colonnes de chromatographie. Peuvent également être utilisées comme pinces pour tuyaux.
  • Bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Faciles à utiliser, longue durée de vie
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité