Indicateur de débit
Fournisseur: KARTELL
538
229-0576EA 29.8 EUR InStock
229-0576
Indicateur de débit
Flow Indicators
Indicateur de flux en styrène-acrylonitrile (SAN), fournit une indication optique claire du débit, dans la mesure où la vitesse de rotation de la bille est proportionnelle au débit.
  • Débits de 50 ml/minute en position horizontale et 140 ml/min en position verticale
  • Minimum de débit d'air de 3 l/min en position horizontale et 8 l/min en position verticale
Pour tuyaux de Ø extérieur 6,5 - 10 mm
l×p×h: 102×14×52 mm
Attention: Ne pas utiliser avec des liquides corrosifs ou à plus de 50 °C.
Collapse All
Matière Dimensions Ø tube Couleur Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
SAN 102×14×52 mm 6,5 - 10 mm rouge/transparent Indicateur de débit 1 229-0576
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité