Hélice d'indicateur de flux
Fournisseur: KARTELL
539
229-0577EA 51.4 EUR InStock
229-0577
Hélice d'indicateur de flux
Flow Indicators
Cet indicateur de flux en styrène-acrylonitrile (SAN) fournit une indication optique claire du débit, dans la mesure où la vitesse de rotation de l'hélice est proportionnelle au débit.
  • Pour des débits jusqu'à 5 ml/seconde
  • Débit maximal recommandé de 95 ml/seconde maximum
  • Pression maximale de deux bars
Pour tuyaux de Ø extérieur 6,5 - 11 mm
l×p×h (mm): 90×15×40
Attention: Utilisation avec les gaz mais ne pas utiliser avec des liquides corrosifs ou à plus de 85 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité