Tubing clips
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
L145/01
229-0589EA 41 EUR InStock
229-0589
Tubing clips
Pinces Clips pour tubes
Copolymère acétal
  • Pour tuyaux en caoutchouc et PVC souples dotés d'un diamètre externe de 14 mm maximum
  • La partie latérale articulée permet un serrage autour des tuyaux déjà connectés à l'appareil
  • Le réglage de la vis garantit un contrôle de débit précis
  • Le matériau est facile à nettoyer, stérilisable et résistant à la plupart des acides et alcalis
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité