Valve anti-reflux
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05590000
229-3591EA 25.5 EUR InStock
229-3591
Valve anti-reflux
Vannes Clapets anti-retour
Verre borosilicaté transparent DURAN®. Prévention de perte de pression ou reflux. Conception simple, non démontables.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Extrémités coniques pour un maintien ferme du tube
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité