Quick-connect coupling
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
K-2610
229-5123EA 109 EUR InStock
229-5123
Quick-connect coupling
Raccords et connecteurs
Quick-connect coupling and plug connection, made of acetal (POM) for a complete connection.
  • High mechanical stability
  • Extremely fatigue strength
  • Good electrical insulating features
  • Excellent chemical resistance
  • Both parts are with barrier
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité