Clips pour tubes avec vis filetée
Fournisseur: KOHLER GMBH
1267702032
229-7318EA 18.1 EUR InStock
229-7318
Clips pour tubes avec vis filetée
Pinces Clips pour tubes
En acier inoxydable, vis filetée galvanisée.
  • Bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique
  • Résistance aux acides
  • Sécurité et étanchéité
  • Montage et démontage faciles à l'aide d'un tournevis plat
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité