Tubing connectors, Magic box, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
8715-1000
229-7420EA 125 EUR InStock
229-7420
Tubing connectors, Magic box, LaboPlast®
Raccords et connecteurs
Mélange constitué de 68 raccords .
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
In this magic box, you can invariably find the appropriate hose connector you are looking for.
Information de livraison: Includes straight hose connector, T hose connector,Y hose connector, X hose connector, angle hose connector (two of each in sizes 4, 6, 8, 10, 12 and 14 mm), universal hose connector (two of each for hoses from 4 to 17 mm), reducing hose connector (two of each in sizes 4 to 8, 4 to 12, and 8 to 12 mm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité