Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methylcytidine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

229000010
229000010.EA 65.2 EUR InStock
229000010.
5-Methylcytidine 98%
5-Methylcytidine


Formule: C₁₀H₁₅N₃O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006548
Numéro CAS: 2140-61-6
EINECS: 218-390-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 211°C to 215°C (Dec)
Specific optical rotation +13° to +17° (20°C, 589 nm) (2% in water)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité