Rouge nucléaire, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
229113-5G
229113-5GEA 170 EUR InStock
229113-5G
Rouge nucléaire, Sigma-Aldrich®
Rouge nucléaire
Nuclear fast red dye has anthraquinonic nature and is used either alone or in combination with other dyes. It is mainly used for staining of nuclei.
  • Nuclear fast red has been used to counterstain nuclei and renal collecting ducts
  • Suitable for determination of calcium
  • Used as a biological stain
Formule: C₁₄H₈NNaO₇S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078493
Numéro CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb283f0b0d99eea6655bd9e4b7a38026eca4e05&vid=7b686dbb2259750ad6287e881b858a515b7098e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Dark Brown to Very Dark Brown and Dark Red to Very Dark Red and Very Dark Red-Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 515 - 540 nm
Extinction Coefficient
c = 0.01 g/L, H₂O
≥11000
Suitability
Suitable for Determination of Calcium
Suitable
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité