Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
22912.237EA 346 EUR InStock
22912.237
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291,03 g/mol
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.6 %
Pb (Lead) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité