Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cobalt (II) nitrate hexahydraté 99-102%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses exempt de nickel

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

22913.297EA 0 EUR InStock
22913.297
Cobalt (II) nitrate hexahydraté 99-102%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses exempt de nickel
Cobalt (II) nitrate hexahydraté


Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99 - 102 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 100 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité