Chloroforme ≥99.5% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
22920.K2
22920.K2EA 83.1 EUR InStock
22920.K2
Chloroforme ≥99.5% pour HPLC
Chloroforme
Purity: 99.5+% min
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.492
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 60.5-61.5°
Beilstein Reference: 1731042
Merck Reference: 14,2141
UN No.: 1888
MDL No.: MFCD00000826
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 60.5…61.5 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.492
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 14,2141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité