Tungsten carbide cobalt ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
22955.30
22955.30EA 314 EUR InStock
22955.30
Tungsten carbide cobalt ≥99% (base métaux)
Tungsten carbide cobalt
Purity: 99% CAS No.: 12774-15-1 Molecular Formula: WC:Co; 94:6 wt% Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00064847
Formule: WC:Co; 94:6 %
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064847
Numéro CAS: 12774-15-1
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité